Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ NMR-pipetter
Produktkod. 11864065
Change view
Typ:
Extended Tip Pipet
NMR-pipett
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
11864065 NMR-pipett Paket med 100
11803153 Extended Tip Pipet Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11864065 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 8970850009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
NMR-pipetter med förlängd spets för att hämta och lägga till prov i NMR-rör
  • Finns med 7 och 9 tum. (17,7 och 23 cm) spetsar för användning med 7 och 9 tum långa NMR-rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Kvantitet 100/Cs.
Typ NMR-pipett