Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Packning Reservoir för CHROMAFLEX™ Kolumner
Produktkod. 15350168
Change view
Diameter (metrisk):
1 cm
2.5 cm
Kvantitet:
150 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
15350168 2.5 cm 500 mL Varje
15310168 1 cm 150 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15350168 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 4208370020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6048.00 SEK
    4954.57 SEK / Paket med 1
    Save 1093.43 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-02-2027
CHROMAFLEX™ packningsbehållare är idealiska för att packa geluppslamningar i kolonner
  • Passar standardkolumn
  • Varje packningsbehållare är designad för enkel montering på CHROMAFLEX™ kolumner
  • Kapaciteten är anpassad för att ta den mängd geluppslamning som krävs för att packa den längsta kolonnen
  • Packningsreservoarerna kan också användas som buffertreservoarer för gravitationsflödeskromatografi
  • 1,0 cmID kolumn har en nominell volym på 150 ml
  • 2,5 cmID kolumn har en nominell volym på 500 ml
  • Temperaturområde 0 till 50 °C
  • Tillverkad av 33 expansion, låg extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
Specifikationer
Förpackning Ändbeslag har 1/4-28 gängor för enkel anslutning till pumpar
Kvantitet 500 mL
Produkttyp Packningsreservoar
Diameter (metrisk) 2.5 cm