Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Delar för mikrofiltreringsaggregat
Produktkod. 11708552
Change view
Produkttyp:
Supportskärm
Tratt
Material:
Glas
Rostfritt stål
Diameter (metrisk) skiva:
90 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Material Diameter (metrisk) skiva unitSize
11708552 Tratt Glas 90 mm Varje
11873123 Supportskärm Rostfritt stål 90 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11708552 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 95378190
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med ULTRA-WARE™ mikrofiltreringsenhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Glas
Diameter (metrisk) skiva 90 mm
För användning med (utrustning) ULTRA-WARE mikrofiltreringsenhet
Kvantitet Låda med 1
Produkttyp Tratt