Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Pellet Pestle™
Produktkod. 11858502
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
Material:
CTFE/Rostfritt stål
Polypropen
Inkluderar:
100 mikrorör
utan mikrorör
Dnase Free:
Nej
RNase, DNase och Pyrogen-fri
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Material Inkluderar Dnase Free Förpackningsstorlek
11858502 0,5 ml Polypropen utan mikrorör RNase, DNase och Pyrogen-fri Paket med 100
11888502 0,5 ml CTFE/Rostfritt stål utan mikrorör Nej Varje
11872913 1,5 ml Polypropen 100 mikrorör Nej Paket med 100
10057312 1,5 ml Polypropen 100 mikrorör RNase, DNase och Pyrogen-fri Paket med 100
10794783 0,5 ml Polypropen 100 mikrorör RNase, DNase och Pyrogen-fri -
11815125 1,5 ml Polypropen utan mikrorör RNase, DNase och Pyrogen-fri Paket med 100
11800104 0,5 ml Polypropen utan mikrorör Nej -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11858502 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 7495210590
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Används för att återsuspendera protein- och DNA-pellets eller mala mjuk vävnad i mikrocentrifugrör
Disponibel Pellet Pestle
  • Välj autoklaverbar polypropen eller RNase-, DNase-, pyrogenfritt material (tillverkat under M5 .5 [Klass 10 000] renrumsförhållanden)
  • Finns med eller utan 100 mikrorör
  • Mikrorör har samma egenskaper och kommer individuellt förpackade för att säkerställa renhet
  • Längd på mortelstöt med spets, 7 cm (2,75 tum)
Återanvändbar Pellet Pestle
  • Autoklaverbart CTFE-polymerhuvud med en axel i rostfritt stål
  • Stötstötens längd med spets, 6 cm (2,5 tum) för 0,5 ml storlek; 14 cm (5,59 tum) för 1,5 ml storlek
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,01 oz.
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Material Polypropen
Produkttyp Pellet Pestle
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Återsuspendera protein- och DNA-pellets eller mal mjuk vävnad i mikrocentrifugrör
Längd (engelska) 2,5 tum
Dnase Free RNase, DNase och Pyrogen-fri
Inkluderar utan mikrorör
Längd (metrisk) 60mm
Kapacitet 0,01 oz., 0,5 ml