Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Pellet Pestle™
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
Material:
CTFE/Rostfritt stål
Polypropen
Inkluderar:
100 mikrorör
utan mikrorör
Dnase Free:
Nej
RNase, DNase och Pyrogen-fri
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
Beskrivning
Används för att återsuspendera protein- och DNA-pellets eller mala mjuk vävnad i mikrocentrifugrör
Disposable Pellet Pestle
- Available with or without 100 microtubes
- Length of pestle with tip, 7cm (2.75 in.)
- Autoclavable CTFE polymeric head with a stainless-steel shaft
- Pestle length with tip, 6cm (2.5 in.) for 0.5mL size; 14cm (5.59 in.) for 1.5mL size
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Färg | Blue |
| Kapacitet (engelska) | 0.05 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| Material | Polypropen |
| Produkttyp | Pellet Pestle |
| Disponibel | Single-use |
| För användning med (applikation) | Resuspend Protein and DNA pellets or grind soft tissue in microcentrifuge tubes |
| Längd (engelska) | 2.75 in. |
| Dnase Free | Nej |
| Visa mer |