Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Stötstötar för Dounce helglasvävnadskvarnare
Kapacitet:
0,06 oz., 2 ml
0,23 oz., 7 ml
Produkttyp:
Small Clearance Pestle, B
Stor röjningsstöt, A
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning med Dounce (Kontes 885300-serien) mjukpapperskvarnar
- B (Tight)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 0,06 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Produkttyp | Small Clearance Pestle, B |
| För användning med (utrustning) | Dounce vävnadskvarn |
| Kapacitet | 0,06 oz., 2 ml |