Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Stötstötar för Dounce helglasvävnadskvarnare
Produktkod. 10581133
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 mL
7 mL
Produkttyp:
Small Clearance Pestle, B
Stor röjningsstöt, A
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Produkttyp Förpackningsstorlek
10581133 7 mL Small Clearance Pestle, B Varje
13161124 2 mL Stor röjningsstöt, A Varje
10389444 2 mL Small Clearance Pestle, B Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10581133 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 8853020007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    710.85 SEK
    664.39 SEK / Paket med 1
    Save 46.46 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-04-2027
Komponentdelar helt i glas.
  • För användning med Dounce (Kontes 885300-serien) mjukpapperskvarnar
  • B (Tight)
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,23 oz.
Kapacitet (metrisk) 7 mL
Produkttyp Small Clearance Pestle, B
För användning med (utrustning) Dounce vävnadskvarn