Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Stötstötar för Dounce helglasvävnadskvarnare
Produktkod. p-3205523
Kapacitet:
0,06 oz., 2 ml
0,23 oz., 7 ml
Produkttyp:
Small Clearance Pestle, B
Stor röjningsstöt, A
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13161124
Brand: DWK Life Sciences 8853010002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Komponentdelar helt i glas.
  • För användning med Dounce (Kontes 885300-serien) mjukpapperskvarnar
  • A (lös)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,06 oz.
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Produkttyp Stor röjningsstöt, A
För användning med (utrustning) Dounce vävnadskvarn
Kapacitet 0,06 oz., 2 ml