Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ PTFE-pluggade kolumner
Produktkod. 11807463 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Längd (metrisk):
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
500 mm
700 mm
Diameter (metrisk) Inre:
11 mm
15 mm
19 mm
22 mm
25 mm
30 mm
41 mm
49 mm
Kolumnkapacitet:
10 mL
20 mL
30 mL
40 mL
80 mL
110 mL
130 mL
140 mL
150 mL
190 mL
240 mL
250 mL
300 mL
650 mL
1300 mL
Inkluderar:
2 mm hål PTFE-stoppkranplugg
Fritted Disc, 2 mm borrning PTFE stoppkran plugg
Förpackningsstorlek:
Varje
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Kolumnkapacitet Inkluderar Förpackningsstorlek
11807463 500 mm 15 mm 80 mL 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg Varje
11887453 200 mm 15 mm 30 mL 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg Varje
13406349 250 mm 11 mm 20 mL 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg Varje
11857453 150 mm 11 mm 10 mL 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg Varje
11897453 250 mm 15 mm 40 mL 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg Varje
11807473 500 mm 19 mm 140 mL 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg Varje
11817473 300 mm 22 mm 110 mL 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg Varje
13426349 500 mm 22 mm 190 mL 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg Varje
11897463 300 mm 19 mm 80 mL 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg Varje
11837473 400 mm 30 mm 250 mL 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg Varje
11827473 350 mm 22 mm 130 mL 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg Varje
11847473 500 mm 30 mm 300 mL 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg Varje
13446339 300 mm 11 mm 20 mL Fritted Disc, 2 mm borrning PTFE stoppkran plugg Varje
13456339 400 mm 19 mm 110 mL Fritted Disc, 2 mm borrning PTFE stoppkran plugg Varje
11817483 700 mm 49 mm 1300 mL 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg Varje
13436349 500 mm 41 mm 650 mL 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg Varje
13466339 300 mm 22 mm 110 mL Fritted Disc, 2 mm borrning PTFE stoppkran plugg Varje
13476339 400 mm 22 mm 150 mL Fritted Disc, 2 mm borrning PTFE stoppkran plugg Varje
11847423 300 mm 25 mm 140 mL Fritted Disc, 2 mm borrning PTFE stoppkran plugg Varje
13486339 500 mm 25 mm 240 mL Fritted Disc, 2 mm borrning PTFE stoppkran plugg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 11807463 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 4205300225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2130.00 SEK
    1709.94 SEK / Paket med 1
    Save 420.06 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-05-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
KIMBLE™ KONTES™ PTFE-pluggade kolonner finns med eller utan en förseglad, grovporositetsfritterad skiva för att stödja packningen. En PTFE-plugg reglerar flödeshastigheten. Använd glasull för kolonner utan fritterad skiva. Packning ingår ej.
Med PTFE avstängningsplugg
  • Förseglad, grov porositet (40 till 60 μm) friterad skivstöd stöds packning
  • Använd glasull för att stödja packning i kolonner utan friterad skiva
  • PTFE-pluggen styr flödeshastigheten
  • Packning ingår inte
Spezifikation
Porstorlek 40 till 60μ m
Kolumnkapacitet 80 mL
Längd (metrisk) 500 mm
Material Glas
Stödmaterial Glasull
Inkluderar 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg
För användning med (applikation) Analytisk separation
Typ Plain Chromatography Column
Diameter (metrisk) Inre 15 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.