Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ PTFE-pluggade kolumner
Produktkod. 11817473
Längd (metrisk):
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
500 mm
700 mm
Diameter (metrisk) Inre:
11 mm
15 mm
19 mm
22 mm
25 mm
30 mm
41 mm
49 mm
Kolumnkapacitet:
10 mL
20 mL
30 mL
40 mL
80 mL
110 mL
130 mL
140 mL
150 mL
190 mL
240 mL
250 mL
300 mL
650 mL
1300 mL
Inkluderar:
2 mm hål PTFE-stoppkranplugg
Fritted Disc, 2 mm borrning PTFE stoppkran plugg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11817473
Brand: DWK Life Sciences 4205300241
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas 3.3
Med PTFE avstängningsplugg
  • Förseglad frittad skiva med grov porositet (40 μtill 60 m) stöder packning
  • Använd glasull för att stödja packning i kolonner utan friterad skiva
  • PTFE-plugg styr flödet
  • Förpackning ingår ej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Analytisk separation
Diameter (metrisk) Inre 22 mm
Typ Plain Chromatography Column
Kolumnkapacitet 110 mL
Längd (metrisk) 300 mm
Material Glas
Stödmaterial Glasull
Inkluderar 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg