Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografikolonner och patroner
- LC-kolonner med lågt till medelhögt tryck
- DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ PTFE-pluggade kolumner
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ PTFE-pluggade kolumner
Produktkod. 11887453
Change view
Längd (metrisk):
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
500 mm
700 mm
Diameter (metrisk) Inre:
11 mm
15 mm
19 mm
22 mm
25 mm
30 mm
41 mm
49 mm
Kolumnkapacitet:
10 mL
20 mL
30 mL
40 mL
80 mL
110 mL
130 mL
140 mL
150 mL
190 mL
240 mL
250 mL
300 mL
650 mL
1300 mL
Inkluderar:
2 mm hål PTFE-stoppkranplugg
Fritted Disc, 2 mm borrning PTFE stoppkran plugg
Förpackningsstorlek:
Varje
20 product options available for selection
| Produktkod. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) Inre | Kolumnkapacitet | Inkluderar | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11887453 | 200 mm | 15 mm | 30 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 13406349 | 250 mm | 11 mm | 20 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 11857453 | 150 mm | 11 mm | 10 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 11897453 | 250 mm | 15 mm | 40 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 11807463 | 500 mm | 15 mm | 80 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 11807473 | 500 mm | 19 mm | 140 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 11817473 | 300 mm | 22 mm | 110 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 13426349 | 500 mm | 22 mm | 190 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 11897463 | 300 mm | 19 mm | 80 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 11837473 | 400 mm | 30 mm | 250 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 11827473 | 350 mm | 22 mm | 130 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 11847473 | 500 mm | 30 mm | 300 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 13446339 | 300 mm | 11 mm | 20 mL | Fritted Disc, 2 mm borrning PTFE stoppkran plugg | Varje |
| 13456339 | 400 mm | 19 mm | 110 mL | Fritted Disc, 2 mm borrning PTFE stoppkran plugg | Varje |
| 11817483 | 700 mm | 49 mm | 1300 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 13436349 | 500 mm | 41 mm | 650 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 13466339 | 300 mm | 22 mm | 110 mL | Fritted Disc, 2 mm borrning PTFE stoppkran plugg | Varje |
| 13476339 | 400 mm | 22 mm | 150 mL | Fritted Disc, 2 mm borrning PTFE stoppkran plugg | Varje |
| 11847423 | 300 mm | 25 mm | 140 mL | Fritted Disc, 2 mm borrning PTFE stoppkran plugg | Varje |
| 13486339 | 500 mm | 25 mm | 240 mL | Fritted Disc, 2 mm borrning PTFE stoppkran plugg | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
11887453
Leverantör
DWK Life Sciences
Leverantörsnummer
4205300221
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel.
Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-01-2027
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Med PTFE avstängningsplugg
- Förseglad frittad skiva med grov porositet (40 μtill 60 m) stöder packning
- Använd glasull för att stödja packning i kolonner utan friterad skiva
- PTFE-plugg styr flödet
- Förpackning ingår ej
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnkapacitet | 30 mL |
| Längd (metrisk) | 200 mm |
| Material | Glas |
| Stödmaterial | Glasull |
| Inkluderar | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg |
| För användning med (applikation) | Analytisk separation |
| Typ | Plain Chromatography Column |
| Diameter (metrisk) Inre | 15 mm |