Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ PTFE-pluggade kolumner
Längd (metrisk):
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
500 mm
700 mm
Diameter (metrisk) Inre:
11 mm
15 mm
19 mm
22 mm
25 mm
30 mm
41 mm
49 mm
Kolumnkapacitet:
10 mL
20 mL
30 mL
40 mL
80 mL
110 mL
130 mL
140 mL
150 mL
190 mL
240 mL
250 mL
300 mL
650 mL
1300 mL
Inkluderar:
2 mm hål PTFE-stoppkranplugg
Fritted Disc, 2 mm borrning PTFE stoppkran plugg
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Med PTFE avstängningsplugg
- Förseglad frittad skiva med grov porositet (40 μtill 60 m) stöder packning
- Använd glasull för att stödja packning i kolonner utan friterad skiva
- PTFE-plugg styr flödet
- Förpackning ingår ej
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Analytisk separation |
| Diameter (metrisk) Inre | 41 mm |
| Typ | Plain Chromatography Column |
| Kolumnkapacitet | 650 mL |
| Längd (metrisk) | 500 mm |
| Material | Glas |
| Stödmaterial | Glasull |
| Inkluderar | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg |