Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografikolonner och patroner
- LC-kolonner med lågt till medelhögt tryck
- DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ PTFE-pluggade kolumner
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ PTFE-pluggade kolumner
Produktkod. 13456339
Change view
Längd (metrisk):
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
500 mm
700 mm
Diameter (metrisk) Inre:
11 mm
15 mm
19 mm
22 mm
25 mm
30 mm
41 mm
49 mm
Kolumnkapacitet:
10 mL
20 mL
30 mL
40 mL
80 mL
110 mL
130 mL
140 mL
150 mL
190 mL
240 mL
250 mL
300 mL
650 mL
1300 mL
Inkluderar:
2 mm hål PTFE-stoppkranplugg
Fritted Disc, 2 mm borrning PTFE stoppkran plugg
Dimensione della confezione:
Varje
20 product options available for selection
| Codice prodotto. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) Inre | Kolumnkapacitet | Inkluderar | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 13456339 | 400 mm | 19 mm | 110 mL | Fritted Disc, 2 mm borrning PTFE stoppkran plugg | Varje |
| 11887453 | 200 mm | 15 mm | 30 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 13406349 | 250 mm | 11 mm | 20 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 11857453 | 150 mm | 11 mm | 10 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 11897453 | 250 mm | 15 mm | 40 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 11807463 | 500 mm | 15 mm | 80 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 11807473 | 500 mm | 19 mm | 140 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 11817473 | 300 mm | 22 mm | 110 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 13426349 | 500 mm | 22 mm | 190 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 11897463 | 300 mm | 19 mm | 80 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 11837473 | 400 mm | 30 mm | 250 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 11827473 | 350 mm | 22 mm | 130 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 11847473 | 500 mm | 30 mm | 300 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 13446339 | 300 mm | 11 mm | 20 mL | Fritted Disc, 2 mm borrning PTFE stoppkran plugg | Varje |
| 11817483 | 700 mm | 49 mm | 1300 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 13436349 | 500 mm | 41 mm | 650 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 13466339 | 300 mm | 22 mm | 110 mL | Fritted Disc, 2 mm borrning PTFE stoppkran plugg | Varje |
| 13476339 | 400 mm | 22 mm | 150 mL | Fritted Disc, 2 mm borrning PTFE stoppkran plugg | Varje |
| 11847423 | 300 mm | 25 mm | 140 mL | Fritted Disc, 2 mm borrning PTFE stoppkran plugg | Varje |
| 13486339 | 500 mm | 25 mm | 240 mL | Fritted Disc, 2 mm borrning PTFE stoppkran plugg | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
13456339
Fornitore
DWK Life Sciences
N. del fornitore
4205400224
-
2280.00 SEK
1831.14 SEK / Paket med 1
Save 448.86 SEK
19% Av
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel.
Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-05-2027
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Med PTFE avstängningsplugg
- Förseglad, grov porositet (40 till 60 μm) friterad skivstöd stöds packning
- Använd glasull för att stödja packning i kolonner utan friterad skiva
- PTFE-pluggen styr flödeshastigheten
- Packning ingår inte
Specifica
Specifica
| Porstorlek | 40 till 60μ m |
| Kolumnkapacitet | 110 mL |
| Längd (metrisk) | 400 mm |
| Material | Glas |
| Inkluderar | Fritted Disc, 2 mm borrning PTFE stoppkran plugg |
| Typ | Gravity Chromatography Column |
| Diameter (metrisk) Inre | 19 mm |
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?