Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografikolonner och patroner
- LC-kolonner med lågt till medelhögt tryck
- DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ PTFE-pluggade kolumner
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ PTFE-pluggade kolumner
Produktkod. 13486339 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Längd (metrisk):
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
500 mm
700 mm
Diameter (metrisk) Inre:
11 mm
15 mm
19 mm
22 mm
25 mm
30 mm
41 mm
49 mm
Kolumnkapacitet:
10 mL
20 mL
30 mL
40 mL
80 mL
110 mL
130 mL
140 mL
150 mL
190 mL
240 mL
250 mL
300 mL
650 mL
1300 mL
Inkluderar:
2 mm hål PTFE-stoppkranplugg
Fritted Disc, 2 mm borrning PTFE stoppkran plugg
Förpackningsstorlek:
Varje
20 product options available for selection
| Produktkod. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) Inre | Kolumnkapacitet | Inkluderar | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 13486339 | 500 mm | 25 mm | 240 mL | Fritted Disc, 2 mm borrning PTFE stoppkran plugg | Varje |
| 11887453 | 200 mm | 15 mm | 30 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 13406349 | 250 mm | 11 mm | 20 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 11857453 | 150 mm | 11 mm | 10 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 11897453 | 250 mm | 15 mm | 40 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 11807463 | 500 mm | 15 mm | 80 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 11807473 | 500 mm | 19 mm | 140 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 11817473 | 300 mm | 22 mm | 110 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 13426349 | 500 mm | 22 mm | 190 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 11897463 | 300 mm | 19 mm | 80 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 11837473 | 400 mm | 30 mm | 250 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 11827473 | 350 mm | 22 mm | 130 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 11847473 | 500 mm | 30 mm | 300 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 13446339 | 300 mm | 11 mm | 20 mL | Fritted Disc, 2 mm borrning PTFE stoppkran plugg | Varje |
| 13456339 | 400 mm | 19 mm | 110 mL | Fritted Disc, 2 mm borrning PTFE stoppkran plugg | Varje |
| 11817483 | 700 mm | 49 mm | 1300 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 13436349 | 500 mm | 41 mm | 650 mL | 2 mm hål PTFE-stoppkranplugg | Varje |
| 13466339 | 300 mm | 22 mm | 110 mL | Fritted Disc, 2 mm borrning PTFE stoppkran plugg | Varje |
| 13476339 | 400 mm | 22 mm | 150 mL | Fritted Disc, 2 mm borrning PTFE stoppkran plugg | Varje |
| 11847423 | 300 mm | 25 mm | 140 mL | Fritted Disc, 2 mm borrning PTFE stoppkran plugg | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
13486339
Leverantör
DWK Life Sciences
Leverantörsnummer
4205400245
-
3315.00 SEK
2662.40 SEK / Paket med 1
Save 652.60 SEK
19% Av
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel.
Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-05-2027
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Med PTFE avstängningsplugg
- Förseglad, grov porositet (40 till 60 μm) friterad skivstöd stöds packning
- Använd glasull för att stödja packning i kolonner utan friterad skiva
- PTFE-pluggen styr flödeshastigheten
- Packning ingår inte
Specifikationer
Specifikationer
| Porstorlek | 40 till 60μ m |
| Kolumnkapacitet | 240 mL |
| Längd (metrisk) | 500 mm |
| Material | Glas |
| Inkluderar | Fritted Disc, 2 mm borrning PTFE stoppkran plugg |
| Typ | Gravity Chromatography Column |
| Diameter (metrisk) Inre | 25 mm |