Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Endast reagensspruthuvud
Produktkod. 11834782
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11834782 125 ml Varje
1 options
Produktkod. 11834782 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 4225310125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3275.00 SEK
    2633.77 SEK / Paket med 1
    Save 641.23 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-05-2027
TLC Sprayhuvud för användning med 125 mL kolv med Knots Sprayer System
  • Vätska berör endast icke-reaktivt borosilikatglas atomizing spruthuvud och kolv
  • Sprayhuvud-till-kolv-anslutning består av skruvgängad standard konisk jordfog, anslutningslock och lossningsring
  • Använd sprutan vid 3 till 5psi (0,021 till 0,035 MPa)
  • Justera spraymönstret genom att variera tummens position på ventilationshålet
  • Autoklaverbar (efter att locket, lossningsringen och O-ringen har tagits bort)
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 4,22 oz.
Kapacitet (metrisk) 125 ml
Anslutningar Spruthuvud
Material Glas
Kvantitet 1 fall
Typ TLC Reagensspruthuvud
För användning med (applikation) För att tillhandahålla enhetlig spraydimma av visualiseringsreagenser för TLC och papperskromatografi
För användning med (utrustning) 125 mL kolv med Knots Sprayer System