Läs mer
DWK Life Sciences KIMBLE™ KONTES™ rektangulära TLC utvecklingstankar med lock
Beskrivning
Gjutna glastankar för utveckling av alla storlekar TLC tallrik upp till 20 x 20 cm
- Rektangulära glasutvecklingstankar TLC avsedda för framkallning av TLC plattor upp till 20 x 20 cm
- Tillverkad av 90 expansionssodakalkglas som uppfyller USP typ III-kraven
- Gjuten av robusta glastegel byggda för att tåla regelbunden användning i många år
- Klara sidor möjliggör obehindrad visuell inspektion av TLC plattor under framkallningen
- Toppen av tanken slipas plant för att matcha locket; kanterna fasas för att ta bort vassa kanter
- Botten är mald för att ge en plan, jämn yta
- Upphöjd ås längs inre botten möjliggör samtidig framkallning av två 20 x 20 cm eller fyra plattor på 5 x 20 cm
- Invändiga mått cirka 27 cm B x 7 cm D x 25 cm H
- Levereras med lock för säker inneslutning under utvecklingen
- Finns med standardlock, halkfritt lock (med ratt för enkel lyftning och PTFE-retainers) eller låslock
- Lock finns med hål borrade för #0-stoppare för att möjliggöra tillsats av reagenser utan att störa den mättade miljön
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutningstyp | Spärrlock |
| Material | Gjuten glas |
| Kvantitet | 1 st. |
| Typ | Utveckla tank |
| Håller | 20 x 20 cm eller fyra 5 x 20 cm tallrikar |
| Form | Rektangulär |
| Mått (L x B) | 4 x 11,75 tum. |
| Längd (engelska) | 4 tum |
| Längd (metrisk) | 10.16 cm |
| Bredd (engelska) | 11,75 tum. |
| Visa mer |