Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Rätt vinkel utan spets O-ring PTFE-plugg HI-VAC-ventiler
Produktkod. 11702235
Change view
Räckvidd:
0 till 12 mm
0 till 4 mm
Borrstorlek (engelska):
0 till 0,15 tum.
0 till 0,47 tum.
Diameter (engelska) Ytterstam:
0,3 tum.
0,62 tum.
Skaft O-ring Storlek:
010
112
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Räckvidd Borrstorlek (engelska) Diameter (engelska) Ytterstam Skaft O-ring Storlek unitSize
11702235 0 till 12 mm 0 till 0,47 tum. 0,62 tum. 112 Varje
11792225 0 till 4 mm 0 till 0,15 tum. 0,3 tum. 010 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Polyacetalknopp rekommenderas inte för användning över 110 °C.
Produktkod. 11702235 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 8266100012
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-03-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyacetalknopp rekommenderas inte för användning över 110 °C.
För vakuumapplikationer upp till 5 x 10 -7 torr
  • Levereras med utvändig precisionsgänga för finkontroll
  • Icke-roterande axel med primär tätning gjord med FKM o-ring på koniskt säte
  • Fullt öppet läge vid 1-1/2 varv
  • Används som blödning vid upp till ett halvt varv
  • PTFE-axel kan användas kontinuerligt vid systemtemperaturer på 230 °C eller intermittent vid 275 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Borrstorlek (engelska) 0 till 0,47 tum.
Diameter (engelska) Ytterstam 0,62 tum.
Borrningsstorlek (metrisk) 0 till 1,2 cm
Diameter (metrisk) yttre skaft 1.6 cm
Inkluderar PTFE-kontakt
Material Borsilikatglas
Skaft O-ring Storlek 112
Räckvidd 0 till 12 mm
Typ Högervinkelventil