Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Steril pasteurpipett för engångsbruk
Beskrivning
SteriPettes är sterila Pasteurpipetter för engångsbruk.
- Gamma-bestrålad för att säkerställa sterilitet
- Bekväm flerpackskonfiguration med 250 delar
- 10 skalförpackningar à 25 st
- Finns i både 5-3/4 tum och 9 tum längder
- Sammandragen topp för bomullstoppning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E732-80, USP Typ III |
| Diameter (engelska) Inre | Spetsöppning: 0,043 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | Spetsöppning: 0,11 cm |
| Material | Soda Lime Glas |
| Sterilitet | Sterila |
| För användning med (applikation) | För IVF-procedurer |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Volym (engelska) | 0,067 oz. |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Längd (metrisk) | 22.86 cm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?