Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Rak Låg Håll upp utan spets O-ring PTFE-plugg Hi-VAC-ventiler
Produktkod. 11712235
Change view
Räckvidd:
0 till 4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Räckvidd unitSize
11712235 0 till 4 mm Varje
1 options
Polyacetalknopp rekommenderas inte för användning över 110 °C.
Produktkod. 11712235 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 8266200004
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyacetalknopp rekommenderas inte för användning över 110 °C.
Med böjda sidoarmar för att minimera vätskestopp
  • Med PTFE axeltätning för att förhindra kontakt mellan FKM o-ringar och systemet och minska avgasning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Borrstorlek (engelska) 0 till 0,15 tum.
Diameter (engelska) Ytterstam 0,35 tum.
Borrningsstorlek (metrisk) 0 till 0,4 cm
Diameter (metrisk) yttre skaft 0.9 cm
Inkluderar PTFE-kontakt
Material Borsilikatglas
Skaft O-ring Storlek 010
Räckvidd 0 till 4 mm
Typ Rak ventil