Läs mer
DWK Life Sciences Kontes™ Rak med tip-O-ring PTFE-plugg HI-VAC-ventiler, 0-4 mm hålområde; 9 mm skaft OD; 010 o-ring storlek axel; 5-105 o-ring storlek spets
Beskrivning
För vakuumapplikationer upp till 5 x 10 -7 torr
- Levereras med utvändig precisionsgänga för finkontroll
- Icke-roterande axel med primär tätning gjord med Viton™ o-ring på koniskt säte
- Fullt öppet läge vid 1-1/2 varv
- Används som blödning vid upp till ett halvt varv
- PTFE-axel kan användas kontinuerligt vid systemtemperaturer på 230 °C eller intermittent vid 275 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Aktivering | Manuell |
| Borrstorlek (engelska) | 0 till 0,15 tum. |
| Diameter (engelska) Ytterstam | 0,35 tum. |
| Borrningsstorlek (metrisk) | 0 till 0,4 cm |
| Diameter (metrisk) yttre skaft | 0.9 cm |
| För användning med (applikation) | För vakuumtillämpningar upp till 5 x 10-7 Torr |
| Inkluderar | 5 till 105 spets O-ring, PTFE pl μg |
| Material | Borsilikatglas |
| Skaft O-ring Storlek | 010 |
| Räckvidd | 0 till 4 mm |
| Visa mer |