Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Duall™ Tillbehör för vävnadsslip helt i glas, sliprör
Produktkod. p-4228227
Inkluderar:
Utan säkerhetsbeläggning av plast
Storlek:
20
22
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10009701
Brand: DWK Life Sciences 8854520022
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbättrar slipningseffektiviteten
  • Rörstorlekar från 21 till 25
  • Finns med eller utan beläggning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek 22
Produkttyp Vävnadssliprör
För användning med (applikation) Förbättrar slipningseffektiviteten
Inkluderar Utan säkerhetsbeläggning av plast
För användning med (utrustning) Duall™ alla mjukpapperskvarnar av glas