Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ersättningsrör för helglas Dounce vävnadsslipare
Produktkod. 11816271 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 mL
7 mL
15 mL
40 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11816271 15 mL Varje
10432385 7 mL Varje
11864361 40 mL Varje
11883722 2 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11816271 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 8853030015
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-04-2027
En rad ersättningsrör för Dounce Tissue Grinders, från 2mL till 100mL.
  • Tillverkat av 33 expansionsglas, lågutvinningsbart borosilikatglas som uppfyller krav enligt USP typ I och ASTM E438, typ I, klass A-krav
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,5 oz.
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Material Borsilikatglas
Produkttyp Vävnadssliprör
För användning med (utrustning) Dounce alla mjukpapperskvarnar av glas
Kvantitet Låda med 1