Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ersättningsrör för helglas Dounce vävnadsslipare
Kapacitet:
0,06 oz., 2 ml
0,23 oz., 7 ml
0,5 oz., 15 ml
1,35 oz., 40 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
En rad ersättningsrör för Dounce Tissue Grinders, från 2mL till 100mL.
- Tillverkad av 33 expansion, låg extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | Låda med 1 |
| Kapacitet (engelska) | 1,35 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 40 mL |
| Produkttyp | Vävnadssliprör |
| För användning med (utrustning) | Dounce alla mjukpapperskvarnar av glas |
| Kapacitet | 1,35 oz., 40 ml |