Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ersättningsrör för helglas Dounce vävnadsslipare
Produktkod. 11883722
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 mL
7 mL
15 mL
40 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11883722 2 mL Varje
10432385 7 mL Varje
11816271 15 mL Varje
11864361 40 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11883722 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 8853030002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    915.60 SEK
    855.71 SEK / Paket med 1
    Save 59.89 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En rad ersättningsrör för Dounce Tissue Grinders, från 2mL till 100mL.
  • Tillverkad av 33 expansion, låg extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,06 oz.
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Material Borosilicate Glass
Produkttyp Vävnadssliprör
För användning med (utrustning) Dounce alla mjukpapperskvarnar av glas
Kvantitet Låda med 1