Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ersättningsrör för helglas Dounce vävnadsslipare
Produktkod. p-3286431
Kapacitet:
0,06 oz., 2 ml
0,23 oz., 7 ml
0,5 oz., 15 ml
1,35 oz., 40 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10432385
Brand: DWK Life Sciences 8853030007
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En rad ersättningsrör för Dounce Tissue Grinders, från 2mL till 100mL.
  • Tillverkad av 33 expansion, låg extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet Låda med 1
Kapacitet (engelska) 0,23 oz.
Kapacitet (metrisk) 7 mL
Produkttyp Vävnadssliprör
För användning med (utrustning) Dounce alla mjukpapperskvarnar av glas
Kapacitet 0,23 oz., 7 ml