Läs mer
DWK Life Sciences Kimble Jaga; Kimble™ Kontes™ ULTRA-WARE™ Filtreringsadapter
Produktkod. 10062622
:
Filtreringsadapter för 32 mm
Produktkod. 10062622
Brand: DWK Life Sciences 1799504532
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna adapterenhet är utformad för att möjliggöra anslutning av en 47 mm eller 90 mm filtreringsstödbas med en rak droppspets till en flaska eller behållare med en GL 45-gänga.
  • Filtratet samlas upp direkt i en flaska av mediatyp när en standardmembranfiltreringsenhet används
  • Alla komponenter är ångautoklaverbara
  • Tillverkad av 33 expansion, låg extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Filtreringsadapterenhet
Diameter (metrisk) Insida 32 mm