Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ HPLC-reservoarer
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Bottenform:
Konisk
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av typ I, klass A borosilikatglas med extern säkerhetsbeläggning av plast
- Säkerhetsbeläggningen har UV-blockerande medel som blockerar ljustransmittans upp till 385nm, vilket förhindrar fotonedbrytning av ljuskänsliga lösningsmedel
- Skruvgänga: GL45-4
- Max temperatur: 120 °C
- Finns i platt eller konisk botten; reservoarer med konisk botten levererar praktiskt taget hela den mobila fasen utan att behöva luta reservoaren och riskera spill av lösningsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A |
| Beläggning | PVC |
| Diameter (engelska) Yttre | 5,11 tum |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Typ | HPLC-reservoar |
| För användning med (applikation) | Designad för beredning, lagring och leverans av vätskekromatografi mobila faser |
| Höjd (engelska) | 10,82 tum. |
| Höjd (metrisk) | 275 mm |
| Inkluderar | GL45-4 skruvgänga |
| Visa mer |