Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ HPLC-reservoarer
Produktkod. p-165704
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Bottenform:
Konisk
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12851541
Brand: DWK Life Sciences 9539011002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för beredning, lagring och leverans av vätskekromatografi mobila faser
  • Tillverkad av typ I, klass A borosilikatglas med extern säkerhetsbeläggning av plast
  • Säkerhetsbeläggningen har UV-blockerande medel som blockerar ljustransmittans upp till 385nm, vilket förhindrar fotonedbrytning av ljuskänsliga lösningsmedel
  • Skruvgänga: GL45-4
  • Max temperatur: 120 °C
  • Finns i platt eller konisk botten; reservoarer med konisk botten levererar praktiskt taget hela den mobila fasen utan att behöva luta reservoaren och riskera spill av lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A
Beläggning PVC
Diameter (engelska) Yttre 5,11 tum
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borsilikatglas
Typ HPLC-reservoar
För användning med (applikation) Designad för beredning, lagring och leverans av vätskekromatografi mobila faser
Höjd (engelska) 10,82 tum.
Höjd (metrisk) 275 mm
Inkluderar GL45-4 skruvgänga
Max. Temperatur (engelska) 248 °F
Max. Temperatur (metrisk) 120 °C
Diameter (metrisk) Yttre 130 mm
Bottenform Konisk