Läs mer
DWK Life Sciences™ Kimble™ Kontes™ Dubbelt vakuum/gasfördelare med glaspluggar
Produktkod. 12836658
Change view
Antal hamnar:
5
Bredd (engelska):
17,7 tum
Bredd (metrisk):
45 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Antal hamnar Bredd (engelska) Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
12836658 5 17,7 tum 45 cm Varje
1 options
Produktkod. 12836658 Leverantör DWK Life Sciences™ Leverantörsnummer 2161300005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15366.75 SEK
    12602.32 SEK / Paket med 1
    Save 2764.43 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-04-2027
Hela grenrör i glas för anslutning av inertgas- och vakuumkällor
  • Tillverkad av 0,5 tum mellanväggsrör
  • 4 mm hål i glasstoppkranar med nedre vakuumkammare 85 mm från varandra
  • Upptill höger anslutning är för inert gas
  • Nedre vänstra anslutningen är för vakuum
Specifikationer
Typ Dubbel grenrör
Inkluderar 0,5 tum Medium väggslang, kranar, 4 mm glas, nedre vakuumkammare, 2 slanganslutningar
Material Glas
Antal hamnar 5
Väggslang (engelska) 0,5 tum
Väggslang (metrisk) 1.27 cm
Bredd (engelska) 17,7 tum
Bredd (metrisk) 45 cm