Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Vägning/överföringstrattar
Product Code. 15376657
Change view
Click to view available options
Höjd (metrisk):
13 mm
Diameter (metrisk) Överst:
60 mm
Unit Size:
Varje
Product Code. Höjd (metrisk) Diameter (metrisk) Överst Unit Size
15376657 13 mm 60 mm Varje
1 options
Product Code. 15376657 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 7476000013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    509.25 SEK
    309.45 SEK / Paket med 1
    Save 199.80 SEK
    39% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-04-2027
För enkel överföring av vätskor eller pulver
  • Platt botten
Specifications
Diameter (metrisk) Överst 60 mm
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 13 mm
För användning med (applikation) Används för enkel överföring av vätskor eller pulver
Produkttyp Överförings-/vägtratt