Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Vägning/överföringstrattar
Höjd (metrisk):
13 mm
Diameter (metrisk) Överst:
60 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
- Platt botten
Spécification
Spécification
| Diameter (metrisk) Överst | 60 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 13 mm |
| För användning med (applikation) | Används för enkel överföring av vätskor eller pulver |
| Produkttyp | Överförings-/vägtratt |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu