Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Volymflaskor med bred mun Klass A
Produktkod. 15256458
Kapacitet (metrisk):
150 mL
Längd (engelska):
200mm
Tolerans:
±0,08 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15256458
Brand: DWK Life Sciences 6230100150
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Pennyhead-stoppare
Specialdesignad blandningslampa med bred mun för enkel åtkomst av innehållet i kolven.
Specialdesignad blandningslampa med bred mun för enkel åtkomst av innehållet i kolven
  • Kompatibel för applikationer som lösande tabletter och andra fasta ämnen
  • Blandningskolven i halsen rymmer ungefär en tiondel av kolvens 'totala volym
  • Kapacitetsområde: 5 till 2000 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 5 oz.
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (engelska) 7,87 tum
Höjd (metrisk) 20 cm
Längd (engelska) 200mm
Hals stil Glödlampa
nr per ärende Låda med 1
Tolerans ±0,08 ml
Mun stil Bred
Stängningsstorlek 16