Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Volymflaskor med bred mun Klass A
Kapacitet (metrisk):
150 mL
Längd (engelska):
200mm
Tolerans:
±0,08 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Pennyhead-stoppare
Specialdesignad blandningslampa med bred mun för enkel åtkomst av innehållet i kolven
- Kompatibel för applikationer som lösande tabletter och andra fasta ämnen
- Blandningskolven i halsen rymmer ungefär en tiondel av kolvens 'totala volym
- Kapacitetsområde: 5 till 2000 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 5 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (engelska) | 7,87 tum |
| Höjd (metrisk) | 20 cm |
| Längd (engelska) | 200mm |
| Hals stil | Glödlampa |
| nr per ärende | Låda med 1 |
| Tolerans | ±0,08 ml |
| Mun stil | Bred |
| Visa mer |