Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Öppen polypropenskruvgänga förslutningar med bundna vita PTFE-foder
Färg:
Blått
Svart
Vitt
Stängningsstorlek:
13-425
8-425
9-425
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Tillverkad med råvaror av högsta kvalitet
- Designad för en perfekt passform med Kimble Chase autosamplerflaskor
- Förmonterade lock och septa minimerar kontaminering på grund av hantering
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | PTFE |
| Färg | Vitt |
| Material | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Stängningsstorlek | 8-425 |