Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Öppen skruvförslutning av polypropylen med röd PTFE-belagd silikonsepta
Beskrivning
- Tillverkad med råvaror av högsta kvalitet
- Designad för en perfekt passform med Kimble Chase autosamplerflaskor
- Bekväm montering av mössor och foder
- Finns med standard eller förslits septa
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Material | Polypropen |
| Förslits | Ja |
| Infoga typ | Förslits |
| Stängningsstorlek | 8-425 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |