Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Öppen skruvförslutning av polypropylen med röd PTFE-belagd silikonsepta
Produktkod. 11893023
Change view
Färg:
Blått
Svart
Vitt
Förslits:
Ja
Nej
Stängningsstorlek:
13-425
8-425
9-425
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förslits Stängningsstorlek unitSize
11893023 Svart Nej 13-425 Paket med 1000
11863033 Svart Ja 8-425 Paket med 1000
11843033 Vitt Nej 8-425 Paket med 1000
11803043 Vitt Ja 8-425 Paket med 1000
11803033 Svart Nej 8-425 Paket med 1000
11813033 Svart Nej 9-425 Paket med 1000
11873033 Svart Ja 9-425 Paket med 1000
11853033 Svart Ja 13-425 Paket med 1000
11883033 Blått Ja 9-425 Paket med 1000
11833033 Vitt Nej 13-425 Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11893023 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 73812BK13425
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Autoklaverbar och används för flera injektioner
  • Tillverkad med råvaror av högsta kvalitet
  • Designad för en perfekt passform med Kimble Chase autosamplerflaskor
  • Bekväm montering av mössor och foder
  • Finns med standard eller förslits septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Material Polypropen
Förslits Nej
Stängningsstorlek 13-425