Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Titeseal™ 1 ml skalflaskor, klara; 51 Expansionsborosilikatglas
Produktkod. 10729195
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Produktkod. 10729195
Brand: DWK Life Sciences 60831D843
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
8 x 43mm
8 x 43mm
  • 1 ml kapacitet
  • Injektionsflaska av glas
  • Levereras med pluggliknande nålförslutning av polyeten
  • För användning med Waters 96-positions autosampler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 1 mL
Höjd (engelska) 1,69 tum.
Stängningsmaterial Polyeten
Förslutningstyp Plug Style Nål
Höjd (metrisk) 43 mm
Kvantitet 200/Pk.