Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Genomskinlig provflaska med gummilock
Produktkod. 17761078
Volym (metrisk):
12 ml
Höjd (metrisk):
65 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
19 mm
Trådstil:
15-425
Produktkod. 17761078
Brand: DWK Life Sciences 60910D3
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Genomskinlig skruvgänga provflaska
  • Svart fenolstängning med sluten topp med gummifoder, lös
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Svart
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 19 mm
Volym (metrisk) 12 ml
Inkluderar Svarta fenollock och gummifoder
Trådstil 15-425
Stängningsmaterial Fenol med gummifoder
Höjd (metrisk) 65 mm
Certifikat och efterlevnad Typ I, 51 expansionsrör av borosilikatglas
Typ Provflaska