Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ ClearScrew-gänga provflaskor med bifogade vita gummifodrade lock
Volym (metrisk):
2 ml
4 ml
6 ml
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
24 ml
40 ml
Höjd (metrisk):
28 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
57 mm
60 mm
65 mm
70 mm
85 mm
95 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
28 mm
Kvantitet:
144/Cs.
200/Cs.
288/Cs.
72/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 200
Paket med 288
Paket med 72
Beskrivning
- Små kartongmängder
- Tillverkad av klart 33 expansionsborosilikatglas
- Bifogade stängda svarta fenolförslutningar
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | A |
| Material (liner) | Gummi |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 28 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 40 ml |
| Trådstil | Skruva |
| Volym (engelska) | 10.82 dr. |
| Stängningsmaterial | Fenol |
| Förslutningstyp | Stängd topp, svart fenollock med gummifoder, fristående |
| Visa mer |