Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ ClearScrew-gänga provflaskor med bifogade vita gummifodrade lock
Produktkod. 11822953
Volym (metrisk):
2 ml
4 ml
6 ml
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
24 ml
40 ml
Höjd (metrisk):
28 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
57 mm
60 mm
65 mm
70 mm
85 mm
95 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
28 mm
Kvantitet:
144/Cs.
200/Cs.
288/Cs.
72/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 200
Paket med 288
Paket med 72
Produktkod. 11822953
Brand: DWK Life Sciences 60811D5
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förpackad i korrugerade brickor med skiljeväggar
  • Små kartongmängder
  • Tillverkad av klart 33 expansionsborosilikatglas
  • Bifogade stängda svarta fenolförslutningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassificering A
Material (liner) Gummi
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 20 ml
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 5.4 dr.
Stängningsmaterial Fenol
Förslutningstyp Stängd topp, svart fenollock med gummifoder, fristående
Höjd (metrisk) 57 mm
Kvantitet 72/Cs.