Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ ClearScrew-gänga provflaskor med bifogade vita gummifodrade lock
Produktkod. 11892963
Volym (metrisk):
2 ml
4 ml
6 ml
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
24 ml
40 ml
Höjd (metrisk):
28 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
57 mm
60 mm
65 mm
70 mm
85 mm
95 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
28 mm
Kvantitet:
144/Cs.
200/Cs.
288/Cs.
72/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 200
Paket med 288
Paket med 72
Produktkod. 11892963
Brand: DWK Life Sciences 60811D11
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förpackad i korrugerade brickor med skiljeväggar
  • Små kartongmängder
  • Tillverkad av klart 33 expansionsborosilikatglas
  • Bifogade stängda svarta fenolförslutningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassificering A
Material (liner) Gummi
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 4 ml
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 1 dr.
Stängningsmaterial Fenol
Förslutningstyp Stängd topp, svart fenollock med gummifoder, fristående
Höjd (metrisk) 45 mm
Kvantitet 144/Cs.