Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Förslutningar för provflaskor
Produktkod. 10701574
Stängningsstorlek:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Produktkod. 10701574
Brand: DWK Life Sciences 7380220400
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Svart fenolstängning med PTFE-fodrad lock
  • Fungerar med mediaflaskor och skruvgängade flaskor
  • Speciellt svart fenolmaterial (träfyllt) mycket motståndskraftigt mot effekterna av temperatur och ånga som uppstår vid autoklavering
  • Cementerad PTFE-belagd gummifoder medföljer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsstorlek 20-400
Liner material PTFE, Gummi
Produkttyp Skruvlock
Material Fenol
Färg Svart