Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Förslutningar för provflaskor
Stängningsstorlek:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Beskrivning
Svart fenolstängning med PTFE-fodrad lock
- Fungerar med mediaflaskor och skruvgängade flaskor
- Speciellt svart fenolmaterial (träfyllt) mycket motståndskraftigt mot effekterna av temperatur och ånga som uppstår vid autoklavering
- Cementerad PTFE-belagd gummifoder medföljer
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsstorlek | 15-425 |
| Liner material | PTFE, Gummi |
| Produkttyp | Skruvlock |
| Material | Fenol |
| Färg | Svart |