Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Förslutningar för provflaskor
Produktkod. 17781078
Change view
Stängningsstorlek:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsstorlek unitSize
17781078 18-400 -
12184001 13-425 Paket med 144
15365536 15-425 Paket med 144
10701574 20-400 Paket med 144
11853133 24-400 Paket med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17781078 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 7380218400
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Svart fenolstängning med PTFE-fodrad lock
  • Fungerar med mediaflaskor och skruvgängade flaskor
  • Speciellt svart fenolmaterial (träfyllt) mycket motståndskraftigt mot effekterna av temperatur och ånga som uppstår vid autoklavering
  • Cementerad PTFE-belagd gummifoder medföljer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsstorlek 18-400
Liner material PTFE, Gummi
Produkttyp Skruvlock
Material Fenol
Färg Svart