Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ 100 ml 6 tum. Korta koniska oljecentrifugrör
Beskrivning
- Kalibrerad för att innehålla
- Toppen är bearbetad för att ta emot snäpplock 28150R-6
- Skala och legend är hållbar vit keramisk emalj
- Andra graderingar än 45240
- Kapacitet 100 ml
- Max RCF 800
- Rör OD 45mm, Längd 165mm
- Hyllförpackning med 6 st, etui om 12
- 45241LF-100 har vår egendom Lazer-Fused™ teknologi för hållbar och exakt märkning och enastående volymetrisk noggrannhet. För mer information om vår Lazer-Fused™ rör, klicka här.
- Tillverkad av 33 expansion, låg extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Att innehålla |
| Certifikat och efterlevnad | USP, ASTM E 438, D4007 |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med | Används vid bestämning av rester i flytande petroleumgaser (LP). |
| Tolerans | 0 till 0,1 ml in± 0,02 ml,> 0,1 till 0,3 ml in± 0,03 ml,> 0,3 till 0,5 ml in± 0,05 ml,> 0,5 till 1 ml in± 0,075 ml,> 1 till 1,5 ml in± 0,1 ml,> 1,5 till 2 ml in± 0,2 ml,> 2 till 3 ml in± 0,3 ml,> 3 till 5 ml in± 0,5 ml,> 5 till 10 ml in± 0,75 ml,> 10 till 25 ml in± 1 ml |
| Form | Konisk |
| Längd (metrisk) | 165 mm |
| Bottenform | Konisk |
| Visa mer |