Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ 100mL California Centrifuge Tube med röd rand
Produktkod. 13409538
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
13409538 100 ml Paket med 12
1 options
Produktkod. 13409538 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 45239100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
KIMAX™ koniskt botten centrifugrör används för testning av petroleumprodukter enligt ASTM D91, D893 och D1796.
  • KIMAX™ rör tillverkat med tyngre väggar för att klara högre centrifugeringshastigheter
  • Tuben har en permanent röd rand under de vita emaljgraderingarna för enkel avläsning av resultat
  • Skala och legend är hållbar vit keramisk emalj
  • Kapacitet 100 ml
  • Max RCF 800
  • Rör OD 38mm, Längd utan propp 200mm
  • Graderingsintervall (mL) 0-0,5 i 0,05, 0,5-2 i 0,1, 2-3 i 0,2, 3-5 i 0,5, 5-10 i 1, 10-25 i 5 och vid 50, 75, 100
  • Tolerans (mL) 0 till 0,1 -± 0,02, över 0,1 till 0,3 -± 0,03, över 0,3 till 0,5 -± 0,05, över 0,5 till 1 -± 0,05, över 1 till 2 -± 0,10, över 2 till 3 -± 0,10, över 3 till 5 -± 0,20, över 5 till 10 -± 0,50, över 10 till 25 -± 1.00, över 25 -± 1.00
  • Hyllförpackning med 6 st, etui om 12
  • Tillverkad av 33 expansion, låg extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP, ASTM E 438, ASTM D91, D-893 och D-1796
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Disponibel Engångsbruk
Material Borsilikatglas
För användning med Används vid bestämning av rester i flytande petroleumgaser (LP).
Tolerans 0 till 0,1 ml in± 0,02 ml,> 0,1 till 0,3 ml in± 0,03 ml,> 0,3 till 0,5 ml in± 0,05 ml,> 0,5 till 1 ml in± 0,05 ml,> 1 till 2 ml in± 0,1 ml,> 2 till 3 ml in±
Form Konisk
Längd (metrisk) 200 mm
Bottenform Konisk
Diameter (metrisk) 38 mm
Examen 0 till 0,5 ml i steg om 0,05 ml, 0,5 till 2 ml i steg om 0,1 ml, 2 till 3 ml i steg om 0,2 ml, 3 till 5 ml i steg om 0,5 ml, 5 till 10 ml i steg om 1 ml och 5 ml i steg om 5 ml och 5 ml i steg om 5 ml. ml, 75 ml, 100 ml
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 800 x g