Läs mer
DWK LIFE SCIENCES™ Kimble™ KIMAX™ 100 ml 8 tum. Oljecentrifugrör
Beskrivning
KIMAX™ rör som används vid bestämning av vatten och sediment i rå mineraloljor, eldningsoljor och petroleumprodukter; av fällning bildad genom centrifugering av bestämda mängder av ångcylindrar, svartoljor och smörjoljor; och vid testning av surhet hos destillationsrester eller kolvätevätskor av bensin/petroleumlösningsmedel.
- Kalibrerad för att innehålla
- Skala och legend är hållbar vit keramisk emalj
- Kapacitet 100 ml
- Max RCF 800
- Rör OD 37mm, Längd utan propp 203mm
- 45240LF-100 har vår egendom Lazer-Fused™ teknologi för hållbar och exakt märkning och enastående volymetrisk noggrannhet. För mer information om Lazer-Fused™ rör, klicka här.
- Toppen är bearbetad för att ta emot snäpplock 28150R-6
- Graderingsintervall (mL) 0-0,5 i 0,05, 0,5-2 i 0,1, 2-3 i 0,2, 3-5 i 0,5, 5-10 i 1, 10-25 i 5, 25-100 i 25
- Tolerans (mL) 0 till 0,1 -± 0,02, över 0,1 till 0,3 -± 0,03, över 0,3 till 1 -± 0,05, över 1 till 3 -± 0,10, över 3 till 5 -± 0,20, över 5 till 10 -± 0,50, över 10 -± 1.00
- Refereras i ASTM D4007
- Tillverkad av 33 expansion, låg extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Att innehålla |
| Certifikat och efterlevnad | USP, ASTM E 438, D1796, MPMS 10.4, ASTM D91 och D128, ASTM D4007 |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med | Används vid bestämning av vatten och sediment i rå mineraloljor, eldningsoljor och andra petroleumprodukter |
| Tolerans | 0 till 0,1 ml in± 0,02 ml,> 0,1 till 0,3 ml in± 0,03 ml,> 0,3 till 1 ml in± 0,05 ml,> 1 till 3 ml in± 0,1 ml,> 3 till 5 ml in± 0,2 ml,> 5 till 10 ml in± 0. |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Form | Konisk |
| Visa mer |