Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Centrifugerör av glas med konisk botten, 10 ml
Disponibel:
Återanvändbar
Engångsbruk
Återanvändbar
Material:
Borsilikatglas
Kraftig Kimax Glas
Längd (metrisk):
108 mm
114 mm
116 mm
117 mm
Förslutningstyp:
Ingår ej
Ingår ej
Skruvlock
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 125
Paket med 6
Beskrivning
Använd dessa rör för centrifugering upp till 2980 RCF. KIMAX™ Centrifugerör av glas med koniska botten är krymplindade av plast i modulära brickor för renhet och säkerhet. Tillverkad av 51 expansionsglas med låg extraherbar borosilikat.
- Med konisk botten
- Rören är gjorda av borosilikatglas i enlighet med ASTM Specifikation E438, typ I, klass A eller B glaskrav
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Att innehålla |
| Certifikat och efterlevnad | USP, ASTM E 438 |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Material | Kraftig Kimax Glas |
| Liner material | Gummi |
| Trådstorlek | 15-415 |
| Tolerans | 0 till 0,2 ml in± 0,05 ml,> 0,2 till 1 ml in± 0,1 ml,> 1 till 3 ml in± 0,15 ml,> 3 tum± 0,2 ml |
| Form | Konisk |
| Längd (metrisk) | 116 mm |
| Visa mer |