Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Centrifugerrör av glas med konisk botten: 15 mL Kapacitet
Beskrivning
- Med konisk botten
- Rören är gjorda av borosilikatglas i enlighet med ASTM Specifikation E438, typ I, klass A eller B glaskrav
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP, ASTM E 438 |
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Borsilikatglas |
| Trådstorlek | 15-415 |
| Form | Konisk |
| Längd (metrisk) | 126 mm |
| Bottenform | Konisk |
| Förslutningstyp | Ingår ej |
| Diameter (metrisk) | 17 mm |
| Visa mer |