Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Centrifugerör av glas med konisk botten: 200 ml Kapacitet
Produktkod. 11805791
Change view
Kapacitet (metrisk):
200 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11805791 200 ml Paket med 6
1 options
Produktkod. 11805791 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 45243200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rören är gjorda av borosilikatglas i enlighet med ASTM Specifikation E438, typ I, klass A eller B glaskrav.
  • Disponibel
  • Med konisk botten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Att innehålla
Certifikat och efterlevnad USP, ASTM E 438
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Disponibel Engångsbruk
Material Borsilikatglas
För användning med Används vid testning av petroleum
Tolerans 0 till 0,2 ml in± 0,02 ml,> 0,2 till 0,6 ml in± 0,03 ml,> 0,6 till 1,0 ml in± 0,05 ml,> 1,0 till 2 ml in± 0,075 ml,> 2 till 3 ml in± 0,1 ml,> 3 till 4 ml in± 0,2 ml,> 4 till 6 ml in± 0,3 ml,> 6 till 10 ml in± 0,5 ml,> 10 till 20 ml in± 0,75 ml,> 20 till 50 ml in± 1 ml,> 100 till 200 tum± 1,5 ml
Form Konisk
Längd (metrisk) 165 mm
Bottenform Konisk
Diameter (metrisk) 45 mm
Examen 0 till 0,1 ml i steg om 0,10 ml, 1 till 4 ml i steg om 0,2 ml, 4 till 6 ml i steg om 0,40 ml, 6 till 10 ml i steg om 1 ml, 10 till 20 ml i steg om 2 ml, 0 ml till 10 i steg om 0 ml, 10 till 20 ml. ml, 200 ml
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 800 x g